Print…
Sulfureto de Molibdénio (IV) 98.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Molybdenum disulphide
215781000 215785000 215780025
ACRO215781000EA 86.7 EUR
ACRO215781000 ACRO215785000 ACRO215780025
Sulfureto de Molibdénio (IV) 98.5%
Sulfureto de Molibdénio (IV)
Fórmula: MoS₂
Peso Molecular: 160.07 g/mol
Ponto de Fusão: 2375 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003470
Número CAS: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Index: 12,06318
Encomendar
Appearance Grey to black Powder
Assay ≥98.0 % (MoS2)