Print…
Trióxido de tungsténio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tungsten (VI) oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
550086-25G 550086-5G
SIAL550086-25GEA 341 EUR
SIAL550086-25G SIAL550086-5G
Trióxido de tungsténio, Sigma-Aldrich®
Trióxido de tungsténio
Fórmula: O₃W
Peso Molecular: 231.84 g/mol
Ponto de Fusão: 1473
Densidade: 7.16 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011466
Número CAS: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947