Print…
Trióxido de tungsténio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
232785-100G 232785-2KG 232785-500G
SIAL232785-100GEA 128 EUR
SIAL232785-100G SIAL232785-2KG SIAL232785-500G
Trióxido de tungsténio, Sigma-Aldrich®
Trióxido de tungsténio
Fórmula: O₃W
Ponto de Fusão: 1473 °C
Densidade: 7,16 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011466
Número CAS: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947