Trióxido de tungsténio ≥99.998% (baseado em metais excluindo Mo), Puratronic® (máx. 0,01% Mo)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
13398.14
13398.22
13398.14EA
203
EUR
13398.14
13398.22
Trióxido de tungsténio ≥99.998% (baseado em metais excluindo Mo), Puratronic® (máx. 0,01% Mo)
Trióxido de tungsténio
Purity: 99.998%
CAS No.: 1314-35-8
Molecular Formula: O3W
Formula Weight: 231.85
Physical Form: Powder
Density: 7.16
Melting Point: 1473°
Merck Reference: 14,9817
MDL No.: MFCD00011466
Fórmula:
O₃W Ponto de Fusão: 1473 °C Densidade: 7,16 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011466 Número CAS: 1314-35-8 EINECS: 215-231-4 Merck Index: 14,9817 |