Print…
Trióxido de tungsténio 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tungsten (VI) oxide
214211000 214215000
ACRO214211000EA 78.7 EUR
ACRO214211000 ACRO214215000
Trióxido de tungsténio 99+%
Trióxido de tungsténio
Fórmula: O₃W
Peso Molecular: 231.84 g/mol
Ponto de Fusão: 1470…1475 °C
Densidade: 7.16
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011466
Número CAS: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947
Encomendar
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %