Print…
Trióxido de crómio (VI), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Chromic anhydride, Chromium trioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
675644-25G 675644-5G
SIAL675644-25GEA 147 EUR
SIAL675644-25G SIAL675644-5G
Trióxido de crómio (VI), Sigma-Aldrich®
Trióxido de crómio (VI)
Fórmula: CrO₃
Ponto de Fusão: 195 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010952
Número CAS: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1,II
ALCANCE: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256