Print…
Fluoreto de cromo(III) ≥98% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Chromium trifluoride
35741.04 35741.09
35741.04EA 275 EUR
35741.04 35741.09
Fluoreto de cromo(III) ≥98% (baseado em metais)
Fluoreto de cromo(III)
Purity: 99.98% CAS No.: 7788-97-8 Molecular Formula: CrF3 Formula Weight: 108.99 Physical Form: Powder Density: 3.8 Appearance: Dark green Odour: Odourless Melting Point: 1000° Merck Reference: 14,2223 UN No.: 1756 MDL No.: MFCD00016045
Fórmula: CrF₃
Peso Molecular: 108.99 g/mol
Ponto de Fusão: >1000 °C
Densidade: 3.8
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016045
Número CAS: 7788-97-8
EINECS: 232-137-9
UN: 1756
ADR: 8 II
Merck Index: 14,2223