Print…
Tungsten(VI) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
645168-25G 645168-5G
SIAL645168-25GEA 1370 EUR
SIAL645168-25G SIAL645168-5G
Tungsten(VI) chloride, Sigma-Aldrich®
Tungsten(VI) chloride
Fórmula: Cl₆W
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 275 °C
Densidade: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011463
Número CAS: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN: 3260
ADR: 8,II