Print…
Tungsten(VI) chloride 99.9+% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
221430100 221431000
ACRO221430100EA 73.6 EUR
ACRO221430100 ACRO221431000
Tungsten(VI) chloride 99.9+% (baseado em traços de metais)
Tungsten(VI) chloride
Fórmula: Cl₆W
Ponto de ebulição: 347 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 275 °C
Densidade: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011463
Número CAS: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.10 %