Print…
Tungsten(IV) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
263974-25G 263974-5G
SIAL263974-25GEA 661 EUR
SIAL263974-25G SIAL263974-5G
Tungsten(IV) chloride, Sigma-Aldrich®
Tungsten(IV) chloride
Fórmula: Cl₄W
Número MDL : MFCD00012027
Número CAS: 13470-13-8
UN: 3260
ADR: 8,II