Print…
Chromium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
450790-25G 450790-5G
SIAL450790-25GEA 608 EUR
SIAL450790-25G SIAL450790-5G
Chromium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Chromium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Cr
Ponto de Fusão: 1152 °C
Densidade: 2,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010948
Número CAS: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,02278