Print…
Chromium(III) chloride, anidro para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Chromium trichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18090.0025 8.18090.0002
8.18090.0025EA 83.8 EUR
8.18090.0025 8.18090.0002
Chromium(III) chloride, anidro para síntese, Sigma-Aldrich®
Chromium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Cr
Peso Molecular: 158.35 g/mol
Ponto de Fusão: 1152
Densidade: 2.76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010948
Número CAS: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02278
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 1152 °C
Molar Mass 158.35 g/mol
Boiling Point 1300 °C decomposes
Density 2.87 g/cm3 (25 °C)