Chromium(III) chloride, anidro ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
35691.06
35691.14
35691.22
35691.06EA
46.6
EUR
35691.06
35691.14
35691.22
Chromium(III) chloride, anidro ≥99.9% (baseado nos metais)
Chromium(III) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10025-73-7
Molecular Formula: CrCl3
Formula Weight: 158.35
Physical Form: Flake
Density: 2.87
Appearance: Violet
Melting Point: ca 1150°
Merck Reference: 14,2222
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010948
Fórmula:
Cl₃Cr Ponto de Fusão: ∼ 1150 °C Densidade: 2,87 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010948 Número CAS: 10025-73-7 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,2222 |