Chromium(III) chloride, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Chromium trichloride
12336.18
12336.30
12336.18EA
104
EUR
12336.18
12336.30
Chromium(III) chloride, anidro 98%
Chromium(III) chloride
Purity: 98%
CAS No.: 10025-73-7
Molecular Formula: CrCl3
Formula Weight: 158.35
Physical Form: Crystalline
Density: 2.87
Appearance: Violet
Boiling Point: 1300(subl)
Merck Reference: 14,2222
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010948
Fórmula:
Cl₃Cr Peso Molecular: 158.35 g/mol Ponto de ebulição: 1300 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 1152 Densidade: 2.87 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010948 Número CAS: 10025-73-7 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,2222 |