Print…
Chromium(II) chloride, anidro 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L14342.06 L14342.14 L14342.22
L14342.06EA 97.7 EUR
L14342.06 L14342.14 L14342.22
Chromium(II) chloride, anidro 97%
Chromium(II) chloride
Purity: 97% CAS No.: 10049-05-5 Molecular Formula: CrCl2 Formula Weight: 122.90 Odour: Odourless Melting Point: 824° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010947
Fórmula: Cl₂Cr
Ponto de ebulição: 1302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 824 °C
Densidade: 2,878
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010947
Número CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2244