Print…
Chromium(II) chloride 99.9% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Chromium dichloride
315190050 315190010 315190250
ACRO315190050EA 200 EUR
ACRO315190050 ACRO315190010 ACRO315190250
Chromium(II) chloride 99.9% (baseado em traços de metais)
Chromium(II) chloride
Fórmula: Cl₂Cr
Ponto de ebulição: 1302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 824 °C
Densidade: 2,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010947
Número CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02264
Encomendar
Appearance Off-white to grey-green Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %