Print…
Chromium(II) chloride 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
223810050 223810100
ACRO223810050EA 99 EUR
ACRO223810050 ACRO223810100
Chromium(II) chloride 90%
Chromium(II) chloride
Fórmula: Cl₂Cr
Ponto de ebulição: 1302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 824 °C
Densidade: 2,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010947
Número CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02264
Encomendar
Appearance Green to grey Powder
Titration Argentometric ≥88 %