Pentaóxido de divanádio ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-62-1
Molecular Formula: V2O5
Formula Weight: 181.88
Density: 3.357
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 690°
Boiling Point: 1750° dec.
Merck Reference: 14,9921
UN No.: 2862
MDL No.: MFCD00011457
Fórmula:
O₅V₂ Ponto de ebulição: 1750 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 690 °C Densidade: 3,357 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011457 Número CAS: 1314-62-1 EINECS: 215-239-8 UN: 2862 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9921 |