Print…
Pentaóxido de divanádio 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
207995000 207991000 207990025
ACRO207995000EA 135 EUR
ACRO207995000 ACRO207991000 ACRO207990025
Pentaóxido de divanádio 98+%
Pentaóxido de divanádio
Fórmula: O₅V₂
Ponto de ebulição: 1750 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 690 °C
Densidade: 3,35 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011457
Número CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09987
Encomendar
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Assay ≥98.0 %
Particle size ≤500 µm
Chromium (Cr) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Sodium oxide (Na2O) ≤300 ppm
Potassium oxide (K2O) ≤300 ppm