Print…
Pentaóxido de divanádio 99.6+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
206422500 206420010
ACRO206422500EA 84.4 EUR
ACRO206422500 ACRO206420010
Pentaóxido de divanádio 99.6+%
Pentaóxido de divanádio
Fórmula: O₅V₂
Ponto de ebulição: 1750 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 690 °C
Densidade: 3,35 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011457
Número CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09987
Encomendar
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Assay ≥99.60 %
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm