Print…
Vanadium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
215821-20G 215821-5G
SIAL215821-20GEA 424 EUR
SIAL215821-20G SIAL215821-5G
Vanadium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Vanadium(IV) oxide
Fórmula: O₂V
Ponto de ebulição: 2700 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 238 °C
Densidade: 4,33 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00049702
Número CAS: 12036-21-4
EINECS: 234-841-1
UN: 3285
ADR: 6.1,II