Print…
Oxido de Vanadio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
463744-25G 463744-5G
SIAL463744-25GEA 1040 EUR
SIAL463744-25G SIAL463744-5G
Oxido de Vanadio (III), Sigma-Aldrich®
Oxido de Vanadio (III)
Fórmula: O₃V₂
Peso Molecular: 149.88 g/mol
Ponto de Fusão: 1940
Densidade: 4.87 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011455
Número CAS: 1314-34-7
EINECS: 215-230-9
UN: 3285
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10059