Print…
Oxido de Vanadio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
215988-100G 215988-25G
SIAL215988-100GEA 517 EUR
SIAL215988-100G SIAL215988-25G
Oxido de Vanadio (III), Sigma-Aldrich®
Oxido de Vanadio (III)
Fórmula: O₃V₂
Ponto de Fusão: 1940 °C
Densidade: 4,87 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011455
Número CAS: 1314-34-7
EINECS: 215-230-9
UN: 3285
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10059