Oxido de Vanadio (III) ≥99.7% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43377.22
43377.14
43377.22EA
412
EUR
43377.22
43377.14
Oxido de Vanadio (III) ≥99.7% (baseado em metais)
Oxido de Vanadio (III)
Purity: 99.7%
CAS No.: 1314-34-7
Molecular Formula: V2O3
Formula Weight: 149.88
Physical Form: Powder
Density: 4.87
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1970°
Merck Reference: 14,9923
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00011455
Fórmula:
O₃V₂ Peso Molecular: 149.88 g/mol Ponto de Fusão: 1970 °C Densidade: 4.87 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011455 Número CAS: 1314-34-7 EINECS: 215-230-9 UN: 3285 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,9923 |
Total Metal Impurities | 0,3% max. |