Oxido de Vanadio (III) ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 95%
CAS No.: 1314-34-7
Molecular Formula: O3V2
Formula Weight: 149.88
Physical Form: Powder
Density: 4.87
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1970°
Solubility: Insoluble in water
Merck Reference: 14,9923
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00011455
Fórmula:
O₃V₂ Ponto de Fusão: 1970 °C Densidade: 4,87 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011455 Número CAS: 1314-34-7 EINECS: 215-230-9 UN: 3285 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9923 |