Óxido de Tântalo (V) ≥99.5% (baseado nos metais), Grau espectrográfico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
73118.22
73118.14
73118.22EA
368
EUR
73118.22
73118.14
Óxido de Tântalo (V) ≥99.5% (baseado nos metais), Grau espectrográfico
Óxido de Tântalo (V)
Purity: 99.5%
CAS No.: 1314-61-0
Molecular Formula: Ta2O5
Formula Weight: 441.89
Physical Form: Powder
Density: 8.2
Melting Point: 1800°
Merck Reference: 14,9056
MDL No.: MFCD00011254
Fórmula:
O₅Ta₂ Ponto de Fusão: 1800 °C Densidade: 8,2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011254 Número CAS: 1314-61-0 EINECS: 215-238-2 Merck Index: 14,9056 |