Óxido de Tântalo (V) ≥99.993% (baseado em metais excluindo Nb), Puratronic® (máx. 0,005% Nb)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10881.14
10881.22
10881.36
10881.14EA
207
EUR
10881.14
10881.22
10881.36
Óxido de Tântalo (V) ≥99.993% (baseado em metais excluindo Nb), Puratronic® (máx. 0,005% Nb)
Óxido de Tântalo (V)
Purity: 99.993%
CAS No.: 1314-61-0
Molecular Formula: Ta2O5
Formula Weight: 441.89
Physical Form: Powder
Density: 8.2
Melting Point: 1800°
Merck Reference: 14,9056
MDL No.: MFCD00011254
Fórmula:
O₅Ta₂ Ponto de Fusão: 1800 °C Densidade: 8,2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011254 Número CAS: 1314-61-0 EINECS: 215-238-2 Merck Index: 14,9056 |