Print…
Óxido de Tântalo (V) 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
194170100 194170500
ACRO194170100EA 57.4 EUR
ACRO194170100 ACRO194170500
Óxido de Tântalo (V) 99.99% (baseado em traços de metais)
Óxido de Tântalo (V)
Fórmula: O₅Ta₂
Ponto de Fusão: 1872 °C
Densidade: 8,2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011254
Número CAS: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,09056
Encomendar
Appearance White to light beige Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %