Print…
Óxido de Nióbio (V) 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
193630500 193630100 193632500
ACRO193630500EA 144 EUR
ACRO193630500 ACRO193630100 ACRO193632500
Óxido de Nióbio (V) 99.99% (baseado em traços de metais)
Óxido de Nióbio (V)
Fórmula: Nb₂O₅
Ponto de Fusão: 1520 °C
Densidade: 4,47 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011128
Número CAS: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Index: 14,06559
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %