Tantalum pentafluoride ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
14052.09
14052.18
14052.09EA
216
EUR
14052.09
14052.18
Tantalum pentafluoride ≥99.9% (baseado em metais)
Tantalum pentafluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-71-3
Molecular Formula: TaF5
Formula Weight: 275.94
Physical Form: Powder
Density: 4.74
Appearance: White
Melting Point: 96.8°
Boiling Point: 229.5°
Solubility: Decomposes in water forming tantalum oxyfluoride. Soluble in conc. and fuming HNO3
Merck Reference: 14,9055
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00042542
Fórmula:
F₅Ta Ponto de ebulição: 229,5 °C Ponto de Fusão: 96,8 °C Densidade: 4,74 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042542 Número CAS: 7783-71-3 EINECS: 232-022-3 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,9055 |