Print…
Vanadium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.12393.0025 1.12393.1000
1.12393.0025EA 68.5 EUR
1.12393.0025 1.12393.1000
Vanadium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Vanadium(III) chloride
Fórmula: Cl₃V
Peso Molecular: 157.3 g/mol
Densidade: 3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011454
Número CAS: 7718-98-1
EINECS: 231-744-6
UN: 2475
ADR: 8
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 157.3 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 3.0 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Vanadium trichloride
Hill Formula Cl3V
Chemical Formula VCl3