Vanadium(III) chloride ≥99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
14039.09
14039.18
14039.09EA
96
EUR
14039.09
14039.18
Vanadium(III) chloride ≥99% (baseado nos metais)
Vanadium(III) chloride
Purity: 99%
CAS No.: 7718-98-1
Molecular Formula: VCl3
Formula Weight: 157.30
Physical Form: -4 Mesh
Density: 3.00
Appearance: Pink to purple
Odour: Acrid
UN No.: 2475
MDL No.: MFCD00011454
Fórmula:
Cl₃V Densidade: 3,00 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011454 Número CAS: 7718-98-1 EINECS: 231-744-6 UN: 2475 ADR: 8,III |