Print…
Vanadium(III) chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
197000250 197001000 197000050
ACRO197000250EA 116 EUR
ACRO197000250 ACRO197001000 ACRO197000050
Vanadium(III) chloride 97%
Vanadium(III) chloride
Fórmula: Cl₃V
Peso Molecular: 157.3 g/mol
Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição)
Densidade: 3 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011454
Número CAS: 7718-98-1
EINECS: 231-744-6
UN: 2475
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Dark blue to violet to black Powder
Titration Argentometric ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.5 % (in water)