Print…
Vanadium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
422371-1G 422371-5G
SIAL422371-1GEA 157 EUR
SIAL422371-1G SIAL422371-5G
Vanadium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Vanadium(II) chloride
Fórmula: Cl₂V
Peso Molecular: 121.85 g/mol
Ponto de ebulição: 1506
Ponto de Fusão: 1027
Densidade: 3.23 g/cm³ (20 °C)
Número CAS: 10580-52-6
EINECS: 234-176-7
UN: 3260
ADR: 8 II