Print…
Pentacloreto de Tantalo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
218634-100G 218634-25G 218634-5G
SIAL218634-100GEA 906 EUR
SIAL218634-100G SIAL218634-25G SIAL218634-5G
Pentacloreto de Tantalo, Sigma-Aldrich®
Pentacloreto de Tantalo
Fórmula: Cl₅Ta
Ponto de ebulição: 232…235 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 216…217 °C
Densidade: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011253
Número CAS: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
UN: 3260
ADR: 8,III