Pentacloreto de Tantalo ≥99.99% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Ampolado sob argônio
14708.14
14708.22
14708.06
14708.14EA
207
EUR
14708.14
14708.22
14708.06
Pentacloreto de Tantalo ≥99.99% (baseado nos metais), Puratronic®
Pentacloreto de Tantalo
Purity: 99.99%
CAS No.: 7721-01-9
Molecular Formula: TaCl5
Formula Weight: 358.21
Physical Form: -60 Mesh Resublimed Powder, Ampouled under argon
Density: 3.68
Appearance: White to pale yellow
Odour: Acidic
Melting Point: 216°
Boiling Point: 242°
Merck Reference: 14,9054
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011253
Fórmula:
Cl₅Ta Ponto de ebulição: 242 °C Ponto de Fusão: 216 °C Densidade: 3,68 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011253 Número CAS: 7721-01-9 EINECS: 231-755-6 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,9054 |