Print…
Pentacloreto de Tantalo 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
203910050 203910250 203911000
ACRO203910050EA 51.1 EUR
ACRO203910050 ACRO203910250 ACRO203911000
Pentacloreto de Tantalo 99.99% (baseado em traços de metais)
Pentacloreto de Tantalo
Fórmula: Cl₅Ta
Ponto de ebulição: 232…235 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 221 °C
Densidade: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011253
Número CAS: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm