Print…
Niobium(V) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
510696-25G 510696-5G
SIAL510696-25GEA 697 EUR
SIAL510696-25G SIAL510696-5G
Niobium(V) chloride, Sigma-Aldrich®
Niobium(V) chloride
Fórmula: Cl₅Nb
Ponto de ebulição: 254 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 205 °C
Densidade: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011127
Número CAS: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06649