Print…
Niobium(V) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
336602-10G 336602-50G
SIAL336602-10GEA 138 EUR
SIAL336602-10G SIAL336602-50G
Niobium(V) chloride, Sigma-Aldrich®
Niobium(V) chloride
Fórmula: Cl₅Nb
Ponto de ebulição: 254 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 205 °C
Densidade: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011127
Número CAS: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06649