Niobium(V) chloride ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
Purity: 99.999%
CAS No.: 10026-12-7
Molecular Formula: NbCl5
Formula Weight: 270.20
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Density: 2.74
Melting Point: 208.3°
Boiling Point: 248.2°
Merck Reference: 14,6557
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011127
Fórmula:
Cl₅Nb Ponto de ebulição: 248,2 °C Densidade: 2,74 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011127 Número CAS: 10026-12-7 EINECS: 233-059-8 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,6557 |