Titanium(IV) sulphide ≥99.8% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12826.06
12826.14
12826.06EA
316
EUR
12826.06
12826.14
Titanium(IV) sulphide ≥99.8% (baseado nos metais)
Titanium(IV) sulphide
Purity: 99.8%
CAS No.: 12039-13-3
Molecular Formula: TiS2 (approx.)
Formula Weight: 112.03
Physical Form: -200 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00049598
Fórmula:
S₂Ti Densidade: 3,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049598 Número CAS: 12039-13-3 EINECS: 234-883-0 UN: 3174 ADR: 4.2,III |