Print…
Zirconium tetrahydroxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
464171-100G 464171-500G
SIAL464171-100GEA 80 EUR
SIAL464171-100G SIAL464171-500G
Zirconium tetrahydroxide, Sigma-Aldrich®
Zirconium tetrahydroxide
Fórmula: H₄O₄Zr
Número CAS: 14475-63-9
EINECS: 238-472-7