Print…
Titanium(IV) propanolate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tetrapropyl orthotitanate, Titanium (IV) propoxide, Titanium tetrapropanolate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21107.0100 8.21107.0500
8.21107.0100EA 38.7 EUR
8.21107.0100 8.21107.0500
Titanium(IV) propanolate para síntese, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) propanolate
Fórmula: C₁₂H₂₈O₄Ti
Peso Molecular: 284.23 g/mol
Ponto de ebulição: 137
Densidade: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009365
Número CAS: 3087-37-4
EINECS: 221-411-3
UN: 2413
ADR: 3 III
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 284.22 g/mol
Boiling Point 170 °C (36 hPa)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.4962 (25 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)