Print…
Titanium(IV) methoxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Titanium tetramethanolate, Titanium (IV) methoxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
404950-10G 404950-50G
SIAL404950-10GEA 113 EUR
SIAL404950-10G SIAL404950-50G
Titanium(IV) methoxide, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) methoxide
Fórmula: C₄H₁₂O₄Ti
Peso Molecular: 172.02 g/mol
Número MDL : MFCD00014883
Número CAS: 992-92-7
EINECS: 213-596-4
UN: 3181
ADR: 4.1 III