Titanium(IV) methoxide ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
77137.14
77137.22
77137.36
77137.14EA
88.7
EUR
77137.14
77137.22
77137.36
Titanium(IV) methoxide ≥95%
Titanium(IV) methoxide
Purity: 95%
CAS No.: 992-92-7
Molecular Formula: Ti(OCH3)4.(CH3OH)x, x
Fórmula:
C₄H₁₂O₄Ti Ponto de ebulição: 243 °C (52 mmHg) Ponto de Fusão: 200…210 °C Ponto de Inflamação: 48 °C (118 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014883 Número CAS: 992-92-7 EINECS: 213-596-4 UN: 3181 ADR: 4.1,III |