Print…
Titanium(IV) ethanolate para síntese
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21083.0250 8.21083.1000
8.21083.0250EA 86.3 EUR
8.21083.0250 8.21083.1000
Titanium(IV) ethanolate para síntese
Titanium(IV) ethanolate
Fórmula: C₈H₂₀O₄Ti
Peso Molecular: 228.12 g/mol
Ponto de ebulição: 150
Densidade: 1.107 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 33
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009071
Número CAS: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -40 °C
Molar Mass 228.15 g/mol
Boiling Point 150 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.5043 (20 °C, 589 nm)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)