Print…
Titanium(IV) ethanolate 85% tech. contains 5-15% isopropanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
312540500 312542500
ACRO312540500EA 67.4 EUR
ACRO312540500 ACRO312542500
Titanium(IV) ethanolate 85% tech. contains 5-15% isopropanol
Titanium(IV) ethanolate
Fórmula: C₈H₂₀O₄Ti
Peso Molecular: 228.12 g/mol
Ponto de ebulição: 150…152 °C (10 mmHg)
Densidade: 1.08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009071
Número CAS: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥85 %
Isopropyl alcohol 5 to 15 %