Print…
Titanium(IV) butanolate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
86910-1L 86910-250ML
SIAL86910-1LEA 238 EUR
SIAL86910-1L SIAL86910-250ML
Titanium(IV) butanolate, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) butanolate
Fórmula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Ponto de ebulição: 310 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 47 °C
Número MDL : MFCD00009433
Número CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3,III