Print…
Titanium(IV) butanolate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Titanium (IV) butoxide, Titanium tetrabutanolate, Tetra-n-butyl orthotitanate, Titanium (IV) n-butoxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9010 8.21084.9040
8.21084.0100EA 30.4 EUR
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9010 8.21084.9040
Titanium(IV) butanolate para síntese, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) butanolate
Fórmula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Peso Molecular: 340.34 g/mol
Ponto de ebulição: 310
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0.993 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 47
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009433
Número CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 340.32 g/mol
Boiling Point 310 - 314 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.6 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Explosion Limit 2.0 - 12.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)