Print…
Titanium(IV) butanolate 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
223190010 223190020 223192500 223195000 223190100
ACRO223190010EA 147 EUR
ACRO223190010 ACRO223190020 ACRO223192500 ACRO223195000 ACRO223190100
Titanium(IV) butanolate 98+%
Titanium(IV) butanolate
Fórmula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Ponto de ebulição: 310…314 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 0,99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009433
Número CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 50 to 90 cP (at 25°C)
Gravimetry 23.0 to 23.9 % (TiO2)